Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
L50, 1,200 - 1,250 g/cm³, 0,0005 g/cm³, 335 mm
Catalogus # AMARH806224WC
Leverancier:   Amarell
Hydrometers
Catalogus # AMARH806224WC
Leverancier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
L50, 1,200 - 1,250 g/cm³, 0,0005 g/cm³, 335 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers designed with or without verification certificate.
Specificaties
  • Lengte:
    335 mm
  • Seq:
    05
  • Indeling:
    0,0005 g/cm³
  • Model:
    L50
  • Meetbereik:
    1,200 - 1,250 g/cm³