Accessoires
Waterdichte kit 7,5 l, G 788 serie (incl. CD), PG 8535
Catalogus # MIEL5168033
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specificaties
- Omschrijving:Waterdichte kit 7,5 l
- Seq:49
- Voor:G 788 serie (incl. CD), PG 8535