Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Bommonsternemer, Roestvrij staal 316, 500 ml, 280 mm, 63 mm
Catalogus # SAMP5072B-500
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Essential for flammable liquids as a heavy-duty sampler.
- Metallic parts manufactured from stainless steel
- Unique double action to sample from a set distance
- Can be plunged until the assembly touches the bottom of the container
Specially designed for the environment throughout the world for both chemical and environmental sampling.
Certificeringen: Conforms to FDA CFR 177.2600.
Specificaties
- Ø:63 mm
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:Bommonsternemer
- Lengte:280 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.