Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Bommonsternemer, Zadelleder, 1000 ml, 430 mm, 57 mm
Catalogus # SAMP5072A-1000
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Essential for flammable liquids as a heavy-duty sampler.
- Metallic parts manufactured from stainless steel
- Unique double action to sample from a set distance
- Can be plunged until the assembly touches the bottom of the container
Specially designed for the environment throughout the world for both chemical and environmental sampling.
Certificeringen: Conforms to FDA CFR 177.2600.
Specificaties
- Ø:57 mm
- Capaciteit:1000 ml
- Omschrijving:Bommonsternemer
- Lengte:430 mm
- Materiaal:Zadelleder
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.