Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, groen, PS, 25, 90×90×32 mm
Catalogus # GLWAK25G
Leverancier: GLW
Ga naar:
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
- Stackable for use as a minimum space as possible
- Can be used in a freezer down to –80 °C
- Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Bestelinformatie: Dividers must be ordered separately.
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:25
- Kleur:groen
- Omschrijving:Slide box with snap lock
- Materiaal:PS
- Seq:02
- b×d×h:90×90×32 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #KleurMateriaalBeschikbaarheidPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK25witPSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 2,70 €
Productinformatie
- Catalogus #KleurMateriaalBeschikbaarheidPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK20grijsPSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 2,80 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.