Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks
Koelingrek, PP, zwart, voor buisjes tot 1,5 of 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
  GLWAG02S
 :   GLW
Cooling racks
  GLWAG02S
 :  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Koelingrek, PP, zwart, voor buisjes tot 1,5 of 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
12,83 €
1 * 1 ST
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
  • Aant. gaten:
    64
  • Omschrijving:
    Koelingrek, PP, zwart, voor buisjes tot 1,5 of 2,0 ml
  • b×d×h:
    130×130×57 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • GLWAGD1
    Klep voor koelrekken, PP, naturel, autoclaveerbaar
    1 * 1 ST - 2,62 €
  •  
    Omschrijving
  • GLWAGD1S
    Klep voor koelrekken, PP, zwart, autoclaveerbaar
    1 * 1 ST - 2,70 €