Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks
Cooling racks
Koelingrek, naturel, PP, voor buisjes tot 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Catalogus # GLWAG01
Leverancier:   GLW
Cooling racks
Catalogus # GLWAG01
Leverancier:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Koelingrek, naturel, PP, voor buisjes tot 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Price
12,74 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Specificaties
  • Aant. gaten:
    100
  • Omschrijving:
    Koelingrek, naturel, PP, voor buisjes tot 0,5 ml
  • b×d×h:
    130×130×57 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Klep voor koelrekken, PP, naturel, autoclaveerbaar
    Klep voor koelrekken, PP, naturel, autoclaveerbaar
    GLWAGD1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2,62 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Klep voor koelrekken, PP, zwart, autoclaveerbaar
    Klep voor koelrekken, PP, zwart, autoclaveerbaar
    GLWAGD1S
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2,70 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.