Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes without Divider
Cryoboxes without Divider
zwart, 130×130×95/105 mm
Catalogus # GLWAB02S
Leverancier:   GLW
Cryoboxes without Divider
Catalogus # GLWAB02S
Leverancier:  GLW
Cryoboxes without Divider
Cryoboxes without Divider
zwart, 130×130×95/105 mm
Price
11,78 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, natural or coloured, without divider.
  • Autoclavable up to +121 °C and use in freezer down to –90 °C
  • The included clear lid offers a view of the contents without opening the cryobox
  • Drainage holes in base for easy opening the box at low temperatures
  • For light sensitive samples please choose the colour Black/black
The boxes come without compartments, in addition they can be used with GLW Dividers for individual configuration.They are suitable to store non standarised tubes, stone samples, small items and more. Inner dimension of the box: 124×124 mm, outer dimension of the box: 130×130 mm.
B01-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 70 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B02-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 95 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B03-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 120 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B40-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B60-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 7 mm
B70-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 30 up to 35 mm
B90-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm / Lid - height 45 up to 50 mm
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    130×130×95/105 mm
  • Kleur:
    zwart
  • Seq:
    8
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dividers, PP, natural, 6×6 compartments 19×19 mm
    Dividers, PP, natural, 6×6 compartments 19×19 mm
    GLWAZP66
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 4,37 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
    Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
    211-0349
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 0,43 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Detachable frame, PP, white, 126×126×25 mm
    Detachable frame, PP, white, 126×126×25 mm
    GLWAB1X1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 4,67 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Etikethouder, transparant, PP, met 20 papieren etiketten, 34 × 100 mm
    Etikethouder, transparant, PP, met 20 papieren etiketten, 34 × 100 mm
    GLWAL10
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 20 ST - 8,75 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Divider, cardboard, natural, 10×10, compartments size 11,6×11,6 mm
    Divider, cardboard, natural, 10×10, compartments size 11,6×11,6 mm
    211-0537
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,97 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 5×5 vakjes van 24×24 mm
    5×5 vakjes van 24×24 mm
    211-0538
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,97 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.