Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining tiles
Staining tiles
24, Ø×H: 24×3 mm, transparant, 130×200×6 mm
Catalogus # MARI1406703
Leverancier:   MARIENFELD
Staining tiles
Catalogus # MARI1406703
Leverancier:  MARIENFELD
Staining tiles
Staining tiles
24, Ø×H: 24×3 mm, transparant, 130×200×6 mm
Price
563,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Bevelled edges
  • Ground and polished cavities
  • Clipped corners: Except the one with twelve wells
Specificaties
  • Aant. wells:
    24
  • Kleur:
    transparant
  • b×d×h:
    130×200×6 mm
  • Afmeting opening:
    Ø×H: 24×3 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.