Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,075 mm, 400×650 mm
Catalog # SEMA2455
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.
Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: Minimale afname: 100 stuks
Caution:
Specifications
- Omschrijving:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Afmetingen:400×650 mm
- Seq:09
- Dikte:0,075 mm