Face shield
Face shield, with helmet adapter, Antiwasemlaag, Celluloseacetaat
Catalogus # 111-8231
Leverancier: UVEX
Ga naar:
Product Details & Documents
These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
- Robust visor with specially developed adapter for attachment to side helmet slots
- Extremely lightweight plastic design
- Material thickness: 1 mm
Bestelinformatie: Visors are supplied with adapter but without helmet. Visors are compatible with helmets uvex airwing.
Specificaties
- Type:Antiwasemlaag
- Omschrijving:Face shield, with helmet adapter
- Materiaal:Celluloseacetaat
- Seq:01
Complementary Products
Productinformatie
- Catalogus #KleurOmschrijvingBeschikbaarheidPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.