Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 7,0 ml, 150 mm, 0,5 - 3 ml, 3 ml, +, Afzonderlijk verpakt
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Specificaties
- Verpakt:Afzonderlijk verpakt
- Steriel:+
- Capaciteit:7,0 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:150 mm
- Seq:02
- Gegradueerd tot:3 ml
- Schaalverdeling:0,5 - 3 ml