Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 7,0 ml, 150 mm, 0,5 - 3 ml, 3 ml, +, In zakken van 20
Catalogus # LPIT135038
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Specificaties
- Verpakt:In zakken van 20
- Steriel:+
- Capaciteit:7,0 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:150 mm
- Seq:01
- Gegradueerd tot:3 ml
- Schaalverdeling:0,5 - 3 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.