Orders LinkContactUsLinkComponent
Celcultuurinserts, Nunc™
Celcultuurinserts, Nunc™
Inserts voorverpakt in 6-wells-multischalen, 23×34 mm, 4,1 cm², 1,75 ml
Catalogus # 734-2236
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Celcultuurinserts, Nunc™
Catalogus # 734-2236
Celcultuurinserts, Nunc™
Celcultuurinserts, Nunc™
Inserts voorverpakt in 6-wells-multischalen, 23×34 mm, 4,1 cm², 1,75 ml
Price
275,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Voor cultivering van de meeste celtypes, zonder matrixcoating. Membranen zijn thermisch aan de bovenstructuur van polystyreen gelast. Polycarbonaatmembranen met grotere poriën zijn aanpasbaar aan veel toepassingen in celcultuur met inbegrip van transportstudies, toxiciteitstests, chemotaxisstudies en elektronenmicroscopie. Beide membraantypes zijn transparant wanneer ze nat zijn en zijn geschikt voor fasecontrast en optische systemen van nomarski.
  • Behandeld en op kwaliteit gecontroleerd voor celcultuur
  • Uitstekende celhechting en -groei
  • Niet-giftig en bestand tegen de meeste solventen
  • Geringe niet-specifieke binding
Alle Nunc™ Cultuur van de Cel Inserts: Aanbevolen werkvolume, ml = naast de normale ook werkvolume.
Specificaties
  • Aanbevolen werkvolume:
    1,75 ml
  • Omschrijving:
    Inserts voorverpakt in 6-wells-multischalen, 23×34 mm
  • Seq:
    06
  • Cultuuroppervlak:
    4,1 cm²