Demeter pipettes
1,1 ml, 0,5/1,0/1,1 ml, ±0,05/0,05/0,005 ml, 250 mm
N° de catalogue HECH42574002
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Diluting pipettes, soda glass, with ring marks.
- Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
- Calibrated for blowing out up to 1 ml
- Other marks are calibrated to delivery ('EX')
Certificeringen: DIN 12838, DIN 12839
Spécifications
- Capaciteit:1,1 ml
- Lengte:250 mm
- Indeling:0,5/1,0/1,1 ml
- Tolerantie:±0,05/0,05/0,005 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.