Containers, square, with screw cap
25 ml, 32×34×52 mm, doorschijnend wit, 18 mm
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Containers and insert plugs made of HDPE, caps are made of PP.
- Good chemical and temperature resistance
- Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling
- All models have moulded-in graduations
Translucent square containers with star-shaped caps.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Capaciteit:25 ml
- Kleur:doorschijnend wit
- b×d×h:32×34×52 mm
- Hals-Ø:18 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.