Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5,6 ml, 25, 2,3 ml, 5,0 mm, 225 mm, +, 20 per pack
Catalogus # SAMC262-20S
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   SAMCO
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Catalogus # SAMC262-20S
Leverancier:  SAMCO
   Lage impact op de fabricage
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5,6 ml, 25, 2,3 ml, 5,0 mm, 225 mm, +, 20 per pack
Price
45,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 400 ST
Product Details & Documents
These extra long PE pipettes are ideal for safe and easy sampling from large containers.
  • Excellent for tissue culture applications
  • General purpose pipettes are ideal for routine sampling of serum and plasma
  • Well suited for blood culture and urine analysis
Perfect for tissue culture applications, these pipettes are designed with a built-in pipette bulb that eliminates the need for plugging, packaging, autoclaving and prevents cross-contamination.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    5,0 mm
  • Verpakt:
    20 per pack
  • Steriel:
    +
  • Capaciteit:
    5,6 ml
  • Lengte:
    225 mm
  • Druppels per ml:
    25
  • Aanzuigvolume:
    2,3 ml
  • Milieu certificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Cat. No.:
    SAMC262-20S
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.