Driepootstatieven
Staafstatief, driepoot, 0,68 kg, 80 mm
Catalog # 241-0377
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Staal, met poedercoating.
- Met opening met schroefdraad M 10
- Geen steunstaaf
- Rubberen antislipvoet voor stevige plaatsing
Specifications
- Omschrijving:Staafstatief, driepoot
- Armlengte:80 mm
- Gewicht:0,68 kg