Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Wattenstaafje met vlakke spatelkop en lange greep, TX761K, PP/PE, 162,3 mm
Fournisseur: Texwipe
Aller à :
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Ze zijn geschikt voor oppervlakte staalnames voor de validatieprotocollen en precisie reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen of kleine ruimtes.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Documents
Spécifications
- Omschrijving:Wattenstaafje met vlakke spatelkop en lange greep, TX761K
- Lengte:162,3 mm
- Seq:4
- Staafje/Kop:PP/PE
- Breedte kop:6,8 mm
- Cat. No.:115-1898
- Breedte handgreep:3,2 mm
- Kop materiaal:Knitted Alpha® Polyester
- Lengte handgreep:145,5 mm
- Steel materiaal:Polypropylene
- Model:TX761K
- Bond:Thermal
- Lengte kop:16,8 mm
- Kleur steel:Light Green