Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 50 mm, lengte 3000 mm
Catalogus # 300-0111
Leverancier:   BURKLE
Toebehoren
Catalogus # 300-0111
Leverancier:  BURKLE
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 50 mm, lengte 3000 mm
Price
181,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 50 mm, lengte 3000 mm
  • Seq:
    6