Orders LinkContactUsLinkComponent
Printers
Printers
Printer, AP1200, 48 mm, 92×108×47 mm, 315 g
Catalogus # LANC39010004
Leverancier:   GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Catalogus # LANC39010004
Leverancier:  GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Printer, AP1200, 48 mm, 92×108×47 mm, 315 g
Price
3 350,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Print breedte (maximaal):
    48 mm
  • Gewicht:
    315 g
  • Omschrijving:
    Printer, AP1200
  • Seq:
    03
  • b×d×h:
    92×108×47 mm