Wegwerp polyzakken
Kleine zakken, PE, 762×457 mm
Catalog # 121-0503
Supplier: NEW PIG
Jump to:
Product Details & Documents
Deze chemisch bestendige zakken zijn ideaal voor het hanteren van gevaarlijk of verontreinigd afval en bieden een veilige manier voor tijdelijke opslag of verwijdering. Polyethyleen.
- Zwarte waarschuwing 'Gevaarlijke stof, voorzichtig behandelen' op felgele achtergrond
- Ideaal voor het bekleden van vaten
- Inclusief zelfsluitende sluitingen
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Omschrijving:Kleine zakken
- l×b:762×457 mm
- Materiaal:PE