Wegwerp polyzakken
Grote zakken, PE, 1524×914 mm
121-0502
: NEW PIG
Deze chemisch bestendige zakken zijn ideaal voor het hanteren van gevaarlijk of verontreinigd afval en bieden een veilige manier voor tijdelijke opslag of verwijdering. Polyethyleen.
- Zwarte waarschuwing 'Gevaarlijke stof, voorzichtig behandelen' op felgele achtergrond
- Ideaal voor het bekleden van vaten
- Inclusief zelfsluitende sluitingen
:
:
:
:
:
- Omschrijving:Grote zakken
- l×b:1524×914 mm
- Materiaal:PE