Hydrometers
L50, 0,750 - 0,800 g/cm³, 0,0005 g/cm³, 335 mm
Catalogus # AMARH806206/WC
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Density hydrometers designed with or without verification certificate.
Specificaties
- Lengte:335 mm
- Seq:02
- Indeling:0,0005 g/cm³
- Model:L50
- Meetbereik:0,750 - 0,800 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.