Measuring scoops
500 ml, 315 mm, 118 mm, PP, wit
Catalogus # BURK9614-0500
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the excess at the upper edge of the shovel is to be wiped off.
- High chemical resistance
- Calibrated volume when full to the brim
- Suitable for food contact
Documents
Specificaties
- Breedte:118 mm
- Capaciteit:500 ml
- Kleur:wit
- Lengte:315 mm
- Materiaal:PP
- Seq:07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.