Pharmalabels
Kwaliteitscontrole-etiketten, Papier, groen, 95×95 mm
Catalogus # SAMP8220P-02
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
- Medium strength adhesion
- Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Certificeringen: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Documents
SAMP8220P-04_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:groen
- Omschrijving:Kwaliteitscontrole-etiketten
- Afmetingen:95×95 mm
- Materiaal:Papier
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.