Tipnavulsystemen, Axygen®
1 - 1200 µl, -, transparant, 8 rekken, 96 elk (stapelrek)
Catalogus # 732-1402
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder PP, autoclaveerbaar.
- Eenvoudig laadbare navulrekken
- Gecertificeerd RNase-, DNase- en endotoxineveilig
- Tips met universele maat hebben een afgeschuinde rand en maatstreepjes
Specificaties
- Verpakt:8 rekken, 96 elk (stapelrek)
- Steriel:-
- Volume:1 - 1200 µl
- Seq:03
- Tip kleur:transparant