Membraanpompen
Product Details & Documents
Membraanpompen zijn mechanische vacuümpompen die zonder olie werken. Zij zijn gemakkelijk in het gebruik, verbruiken geen water en produceren bovendien geen afvalwater of afvalolie. Deze pompen worden gebruikt voor het verwijderen of overpompen van gassen in chemische of natuurkundige laboratoria. Zij zijn bijzonder veelzijdig.
- Leverbaar in aluminium of chemisch resistente uitvoeringen
- Grote keuze uit einddrukniveaus en pompcapaciteiten, hoge pompcapaciteiten zelfs bij lage drukniveaus
- Onderhoudsvrije aandrijfeenheid, eenvoudig te onderhouden constructie, membraan en ventielen eenvoudig te vervangen
- Zeer stil en trillingsarm
- Membranen en ventielen hebben een lange levensduur (doorgaans meer dan 10000 bedrijfsuren)
Aluminium uitvoering
Onderdelen die met media in contact komen zijn gemaakt uit aluminium, FPM, PE, PBT of vergelijkbare materialen. Breed gamma aan vacuümgenererende toepassingen met niet agressieve gassen in laboratoria en industrie, bijvoorbeeld vacuümfiltratie, vacuümontgassing en vacuümimpregnering.
Zeer duurzame FPM-ventielen.
Grote cilinderinhoud met zo weinig mogelijk dode ruimte voor een hoog uitgangsvermogen.
Geoptimaliseerde, zeer flexibele en dubbele-membranen FPM met textielversterking; goede bedrijfsveiligheid en hoge duurzaamheid.
Leverbaar als één-, twee-, drie- of viertrapspompen.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
: ATEX: II 3G IIC T3 X enkel behuizing aan binnenkant behalve ME 4R NT model).
: Bevat de pomp met schakelaar, kabel, stekker en bedieningshandleiding.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Model:ME 4 NT, EU-Stekker
- Seq:16
- Vacuüm:70 mbar
- b×d×h:243×239×198 mm
- Beschermingsklasse:IP 40
- Einddruk met gasballast:–
- Gewicht:11 kg
- Cat. No.:181-1033
- Debiet:67
- Einddruk (abs.) (mbar):70 mbar
- Eindvacuüm (abs.):
<70 mbar - Aantal trappen:1
- Aansluiting aan aanzuigzijde (N):Slangaansluiting DN 8-10 mm
- Aansluiting aan drukzijde (EX):2× demper / G1/4”
- Motorvermogen:0,18 kW
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 185-2277Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 41,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 181-0020Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyLog in for availability1 * 1 ST - 127,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20639883Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 68,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20662591Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 63,20 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20662592Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 80,30 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20699948Emissiedampcondensator uit upgradeset voor NT-serieLog in for availability1 * 1 ST - 571,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20696820Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 71,80 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20696877Onderhoudskit voor ME 2 NT met membraan, ventielenLog in for availability1 * 1 ST - 48,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20696878Onderhoudskit voor ME 2C NT met membraan, ventielenLog in for availability1 * 1 ST - 48,80 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 181-1690Onderhoudskit voor MV 2 met membraan, ventielenLog in for availability1 * 1 ST - 195,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20696874Servicekit voor ME 1/ME 1C, inclusief diafragma, ventielen, diafragmasleutelLog in for availability1 * 1 ST - 53,20 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 181-0259Ventieleenheid chemievacuümregelaar voor ME/MZ 1CLog in for availability1 * 1 ST - 296,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- VACU20696827Onderhoudskit voor MV 10, MD 12 met membraan, ventielenLog in for availability1 * 1 ST - 364,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice