Orders LinkContactUsLinkComponent
cDNA synthesis kits, qScript™
cDNA synthesis kits, qScript™
qScript™ cDNA synthesekit, 25 reacties, 25 Assays
Catalogus # 733-1173
Leverancier:   Quantabio
cDNA synthesis kits, qScript™
Catalogus # 733-1173
Leverancier:  Quantabio
CAS-nummer:  
cDNA synthesis kits, qScript™
cDNA synthesis kits, qScript™
qScript™ cDNA synthesekit, 25 reacties, 25 Assays
CAS-nummer:  
Price
154,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 Essai
Product Details & Documents
qScript™ cDNA synthesekits bevatten qScript™ Reverse Transcriptase, een mengsel van MMLV-reverse transcriptase-derivaat en een ribonuclease inhibitorproteïne, geoptimaliseerd voor gevoelige en betrouwbare cDNA synthese over een breed dynamisch spectrum van input RNA. Reagentia voor de synthese van cDNA zijn leverbaar als allerlei verschillende supermixen en kits voor allerhande toepassingen.
  • Supermix-formaat, ideaal voor toepassingen met hoog doorvoervolume
  • Onverstoorde representatie geeft zekerheid dat het RNA nauwkeurig wordt vertegenwoordigd in het resulterende cDNA
  • Dankzij het brede dynamische bereik worden meer betrouwbare gegevens uit de kostbare monsters gehaald
  • Allerlei primingmethoden beschikbaar, afhankelijk van de behoefte
qScript™ cDNA SuperMix is een gemakkelijk te gebruiken formaat voor tweestaps RT-PCR. Deze supermix, die in één buis wordt geleverd, bevat alle componenten voor de synthese van cDNA, inclusief buffer, dNTP's, MgCl₂, primers, RNase-inhibitor, qScript™ Reverse Transcriptase en stabilisatoren. Er hoeft alleen maar RNA te worden toegevoegd. Volledige cDNA-synthese wordt bereikt in 40 minuten. Consistentie en reproduceerbaarheid zijn beschikbaar over een breed dynamisch spectrum, onafhankelijk van het toegevoegde RNA. Daarnaast biedt qScript™ cDNA SuperMix een uitstekende gevoeligheid en nauwkeurige representatie van genen die maar weinig voorkomen. Aan de supermix hoeven niet allerlei componenten te worden toegevoegd, zodat de reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid uitstekend zijn. qScript™ cDNA SuperMix is beschikbaar in afzonderlijke reageerbuizen of in 96-wells-uitvoering.
qScript™ cDNA synthesekit is een gevoelige en gemakkelijk te gebruiken kit voor RNA-kwantificering, waarbij gebruikgemaakt wordt van tweestaps RT-PCR. Deze kit bevat een geoptimaliseerd mengsel van random en oligo (dT) primers voor een robuuste, consistente en onverstoorde first-strand synthese voor een breed spectrum RNA-sjabloonconcentraties. De qScript™ Reaction Mix (5X) bevat alle reagentia die nodig zijn voor de cDNA-synthese behalve qScript™ Reverse Transcriptase en RNA. qScript™ Reverse Transcriptase wordt geleverd in een aparte buis. Deze kit is bedoeld voor onderzoekers die gebruikmaken van de Bio-Rad iScript™ cDNA-synthesekit voor lopende studies of standaardgebruiksprocedures waarbij niet gemakkelijk kan worden overgeschakeld naar qScript™ cDNA SuperMix.
qScript™ Flex cDNA Kit is een gemakkelijk te gebruiken formaat voor first-strand cDNA-synthese dat allerlei verschillende RNA-primingstrategieën ondersteunt. De qScript™ Flex Reaction Mix (5X) is geoptimaliseerd voor gebruik met oligo dT, willekeurige of genspecifieke primers in elke willekeurige combinatie. Een cDNA-priming enhancer die de gevoeligheid verbetert is al pre-mixed toegevoegd aan de willekeurige en oligo dT primers. Voor genspecifieke primers (die door de gebruiker worden geleverd) is deze beschikbaar in een aparte buis. qScript™ Reverse Transcriptase wordt geleverd in een aparte buis.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    25 Assays
  • Omschrijving:
    qScript™ cDNA synthesekit, 25 reacties
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.