Maatcilinders
500 ml, 5 ml, 390 mm, 2,5 ± ml
N° de catalogue 612-3365
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
- Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
- Zeshoekige kunststof voet en beschermkraag met tuit
- Korte schaalverdeling, blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Spécifications
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:390 mm
- Seq:06
- Indeling:5 ml
- Tolerantie:2,5 ± ml