Maatcilinders
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,5 ± ml
Catalogus # 612-3363
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
- Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
- Zeshoekige kunststof voet en beschermkraag met tuit
- Korte schaalverdeling, blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:100 ml
- Hoogte:260 mm
- Seq:04
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:0,5 ± ml