Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,5 ± ml
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
- Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
- Zeshoekige kunststof voet en beschermkraag met tuit
- Korte schaalverdeling, blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certificeringen: DIN EN ISO 4788
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product documentatie
Specificaties
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:200 mm
- Seq:03
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:0,5 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.