Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
Catalogus # 612-3361
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
- Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
- Zeshoekige kunststof voet en beschermkraag met tuit
- Korte schaalverdeling, blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:170 mm
- Seq:02
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,25 ± ml