Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
290×440 mm, Max. 370 °C, 2400 W, Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate , 308×458×170 mm
Catalog # GESTHE1
Supplier:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Catalog # GESTHE1
Supplier:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
290×440 mm, Max. 370 °C, 2400 W, Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate , 308×458×170 mm
Price
1 430,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
  • Verwarmingsoppervlakte:
    290×440 mm
  • Verwarmingsvermogen:
    2400 W
  • Temperatuur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    06
  • b×d×h:
    308×458×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate