Orders LinkContactUsLinkComponent
Standaarden voor MSC-Advantage
Standaarden voor MSC-Advantage
Handmatig instelbaar onderstel, werkhoogte 750 tot 950 mm in stappen van 50 mm, voor kast van 1,2 m
Catalogus # 135-1316
Leverancier:   Thermo Scientific
Standaarden voor MSC-Advantage
Catalogus # 135-1316
Leverancier:  Thermo Scientific
Standaarden voor MSC-Advantage
Standaarden voor MSC-Advantage
Handmatig instelbaar onderstel, werkhoogte 750 tot 950 mm in stappen van 50 mm, voor kast van 1,2 m
Price
1 260,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Handmatig instelbaar onderstel, werkhoogte 750 tot 950 mm in stappen van 50 mm, voor kast van 1,2 m
  • Seq:
    06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.