Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 1,679, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalogus # REGE101679
Leverancier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalogus # REGE101679
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 1,679, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
48,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Buffer standard DIN 19266
  • pH-nauwkeurigheid:
    -
  • pH-waarde:
    1,679
Specificaties