Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyleenchloride, Supelco®
Methyleenchloride, Supelco®
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # SUPL66742-500ML
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Merck
Methyleenchloride, Supelco®
Catalogus # SUPL66742-500ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  75-09-2
Methyleenchloride, Supelco®
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  75-09-2
Price
120,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methylene chloride, DCM
  • CAS-nummer:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • MDL-nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck index:12,06140
  • Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–95 °C
  • Dichtheid:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL