Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 1536-well
Microplates, 1536-well
Solide bodem, zwart, FLUOTRAC 200, zwart, 1536, -
Catalogus # 738-0069
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Greiner Bio-One
Microplates, 1536-well
Catalogus # 738-0069
Leverancier:  Greiner Bio-One
   Lage impact op de fabricage
Microplates, 1536-well
Microplates, 1536-well
Solide bodem, zwart, FLUOTRAC 200, zwart, 1536, -
Price
2 250,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 60 ST
Product Details & Documents
PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or white in LUMITRAC™ or FLUOTRAC™ quality.
  • HiBase versions designed for top reading instruments, µClear® LoBase plates for bottom reading instruments
  • Solid bottom plates available with high binding (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 or FLUOTRAC™ 600) or medium binding (LUMITRAC™ 200 or FLUOTRAC™ 200) surfaces
  • Rounded square well design combines the advantages of the square well (flexible working volume, 3 to 10 µl) with the advantages of a round well (reduced wicking and bubbling)
  • Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
Working volume: 3 - 10 µl
Specificaties
  • Aant. wells:
    1536
  • Steriel:
    -
  • Kleur:
    zwart
  • Omschrijving:
    Solide bodem, zwart, FLUOTRAC 200
  • Cat. No.:
    738-0069
  • Milieu certificering:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.