Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometercilinders
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometercilinder, met voet en tuit, Ø 85 mm, inhoud 2000 ml
Catalog # AMARH860816
Supplier:   Amarell
Hydrometercilinders
Catalog # AMARH860816
Supplier:  Amarell
Hydrometercilinders
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometercilinder, met voet en tuit, Ø 85 mm, inhoud 2000 ml
Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specifications
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Omschrijving:
    Hydrometercilinder, met voet en tuit, Ø 85 mm, inhoud 2000 ml
  • Seq:
    04
  • Inw. hoogte:
    500 mm
  • I-Ø:
    85 mm