Conductivity electrodes
Elektrode voor hoge geleidbaarheid, dubbele platinaringen, met ingebouwde ATC (Pt1000), High conductivity sensor, with temp. sensor, 10 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×130 mm, BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC, High conductivites, sea water
CONSSK23T
: CONSORT
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC
- Ø×L:12×130 mm
- Voor:High conductivites, sea water
- Type:High conductivity sensor, with temp. sensor
- Omschrijving:Elektrode voor hoge geleidbaarheid, dubbele platinaringen, met ingebouwde ATC (Pt1000)
- Materiaal:Glas
- Seq:06
- Temperatuur:0...110 °C
- Celconstante:10 cm⁻¹