PCR racks
96-wells PCR-rek, rood
Catalogus # RATI6114104
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
- 8×12 positions, micro test plate format
- Autoclavable
- Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
- Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Specificaties
- Kleur:rood
- Omschrijving:96-wells PCR-rek
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel, transparant, hoogte 14 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel, transparant, hoogte 28 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.