Torches
Axial torches, extended high solids torch, standard length axial torch
with patented injector design, 2,4 mm ID
with patented injector design, 2,4 mm ID
Catalogus # VARI2010104600
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Specificaties
- Omschrijving:Axial torches, extended high solids torch, standard length axial torch
with patented injector design, 2,4 mm ID - Seq:05
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OESSpare quartz torch bonnet for radial ICP-OESVARI2010070790Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 161,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Torch alignment tool for radial ICP-OES
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesGazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesVARI7910051290Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Transfer tube FEP for axial ICP
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPTransfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPVARI7910051490Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Kit Torch Fittings
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OESPre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OESVARI3610007300Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 818,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESEsteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESVARI8110002800Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 52,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESSpare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESVARI2010072900Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 060,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Quartz injector tube, 0,8 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESSpare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESVARI2010083400Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 060,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Quartz injector tube, 1,4 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Injector holder kit, includes O-ring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- O-rings kit
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.