Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Straight barrel cartridge NH2, EnvirElut, 3 ml, 100/500 mg
Catalogus # VARI12102158
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
EnvirElut™ sorbents are specially designed for the extraction of a wide range of compounds from aqueous matrices. EnvirElut™ PAH and Pesticides are available in standard SPE straight barrel cartridges, which can be used on conventional vacuum manifolds such as the Vac Elut SPS 24.
- Extreme purity offers cleanliness in extract
- High capacity allows for the processing of large sample volumes
- Broad compound specificity
Specificaties
- Capaciteit:3 ml
- Omschrijving:Straight barrel cartridge NH2
- Seq:01
- Bedgewicht:100/500 mg
- Fase:EnvirElut
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.