Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 3 mm with dust filter
Catalogus # VARICP82117SS3
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # VARICP82117SS3
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 3 mm with dust filter
Price
79,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 3 mm with dust filter
  • Seq:
    13
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.