Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6 mm
Catalogus # VARICP7980P6
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # VARICP7980P6
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6 mm
Price
708,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6 mm
  • Seq:
    23