Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 568 µl, 5 mm
  VARI6610020100
 :   VARIAN
Dissolution cuvettes
  VARI6610020100
 :  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 568 µl, 5 mm
1 160,00 €
1 * 1 ST
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
  • Lichtweg:
    5 mm
  • Volume:
    568 µl
  • Omschrijving:
    Dissolution cuvette
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • VARI110260190
    Standaard celhouder (10 mm) incl. cellifter en celhoogte-instelschroef
    1 * 1 ST - 410,00 €
  •  
    Omschrijving
  • VARI10048100
    Celhoudervoet
    1 * 1 ST
  •  
    Omschrijving
  • VARI110645090
    Micro cel houder
    1 * 1 ST - 425,00 €
  •  
    Omschrijving
  • VARI110648190
    Celvoet
    1 * 1 ST - 74,00 €
  •  
    Omschrijving
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    1 * 1 ST - 841,00 €
  •  
    Omschrijving
  • VARI6610018900
    Magnetische roerstaven, 7 × 2 mm
    1 * 1 ST - 61,00 €
  •  
    Omschrijving
  • VARI7418000400
    Magnetische roerstaaf, PTFE
    1 * 1 ST - 36,00 €