Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 2,1 µl, 100 mm
Catalogus # VARI6610010100
Leverancier:   VARIAN
Dissolution cuvettes
Catalogus # VARI6610010100
Leverancier:  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 2,1 µl, 100 mm
Price
3 380,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Specificaties
  • Lichtweg:
    100 mm
  • Volume:
    2,1 µl
  • Omschrijving:
    Dissolution cuvette
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standaard celhouder (10 mm) incl. cellifter en celhoogte-instelschroef
    Standaard celhouder (10 mm) incl. cellifter en celhoogte-instelschroef
    VARI110260190
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 410,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Celhoudervoet
    Celhoudervoet
    VARI10048100
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Micro cel houder
    Micro cel houder
    VARI110645090
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 425,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Celvoet
    Celvoet
    VARI110648190
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 74,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 841,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Magnetische roerstaven, 7 × 2 mm
    Magnetische roerstaven, 7 × 2 mm
    VARI6610018900
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 61,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Magnetische roerstaaf, PTFE
    Magnetische roerstaaf, PTFE
    VARI7418000400
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,00 €