Orders LinkContactUsLinkComponent
Iron ore
Iron ore
NIST-693 Iron ore, nimba - constituents, Ijzer, Fe, 100 g
Catalogus # PROONIST-693
Leverancier:   LGC Standards PROMOCHEM
Iron ore
Catalogus # PROONIST-693
CAS-nummer:  
Iron ore
NIST-693 Iron ore, nimba - constituents, Ijzer, Fe, 100 g
CAS-nummer:  
Price
1 160,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
This reference standard is intended for use in checking chemical methods of analysis and in the calibration with instrumental methods of analysis.
Certificeringen: Traceable to NIST.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 g
  • Omschrijving:
    NIST-693 Iron ore, nimba - constituents
  • Element:
    Ijzer
  • Symbool:
    Fe
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.