Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide, micropearls for analysis
Plastic bottle, 2,5 kg
Catalogus # ACRO383040025
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide, micropearls for analysis
Catalogus # ACRO383040025
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide, micropearls for analysis
Natriumhydroxide, micropearls for analysis
Plastic bottle, 2,5 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
127,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck index:14,08627
  • Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:318 °C
  • Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • BEREIKEN:01-2119457892-27
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White Pearls
  • Titration with HCl:
    ≥99.0 %
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    ≤0.4 %
  • Sodium sulfate (Na2SO4):
    ≤80 ppm
  • Sodium chloride (NaCl):
    ≤200 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.5 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    2,5 kg
Specificaties