Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Boraat, kleurloos, Plastic bottle, 1 L
  ACRO383870010
Buffer solutions, ready to use
  ACRO383870010
 :  
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Boraat, kleurloos, Plastic bottle, 1 L
 :  
44,10 €
1 * 1 L
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • pH buffer soort:
    Boraat
  • VPE:
    1 L
  • Kleur:
    kleurloos
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    9,2
  • Cat. No.:
    ACRO383870010
  • Dichtheid:
    1